Print…
Carbonato de cálcio ACS standard_chelometric
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Marble
403801000 403805000
ACRO403801000EA 37.2 EUR
ACRO403801000 ACRO403805000
Carbonato de cálcio ACS standard_chelometric
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.95 to 100.05 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)