Print…
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TERPY
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 154 EUR
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Fórmula: C₁₅H₁₁N₃
Ponto de ebulição: 370 °C
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006213
Número CAS: 1148-79-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %