Print…
Nitrato amônio-cério (IV), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
212360010 212360050
ACRO212360010EA 243 EUR
ACRO212360010 ACRO212360050
Nitrato amônio-cério (IV), puro
Ammonium cerium(IV) nitrate
Fórmula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso Molecular: 548.22 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151121
Número CAS: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00509
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %