Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000 209558000
209551000.EA 55.8 EUR
209551000. 209558000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M em THF, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Ponto de ebulição: 65 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M