Print…
8-Azahypoxanthine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
202590010 202590050
ACRO202590010EA 156 EUR
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Fórmula: C₄H₃N₅O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005804
Número CAS: 2683-90-1
Encomendar
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %