Print…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PFBHA.HCl
186710010 186710050 186712500
ACRO186710010EA 139 EUR
ACRO186710010 ACRO186710050 ACRO186712500
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Fórmula: C₇H₄F₅NO
Ponto de Fusão: 227 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012953
Número CAS: 57981-02-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder, crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical