Print…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
179610100 179610500
ACRO179610100EA 83.6 EUR
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de ebulição: 148…149 °C (2Torr)
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010202
Número CAS: 100-27-6
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)