Print…
2-Cyclohepten-1-one 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
171070010 171070050
ACRO171070010EA 77.6 EUR
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Fórmula: C₇H₁₀O
Ponto de ebulição: 189 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004157
Número CAS: 1121-66-0
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %