Print…
Primaquine diphosphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
170870010 170870050
ACRO170870010EA 48.2 EUR
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Fórmula: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Ponto de Fusão: 205…206 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013166
Número CAS: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %