Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 19.7 EUR
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 75…80 °C (,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001601
Número CAS: 719-22-2
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %