Print…
Cerium(IV) sulphate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
404340250 404341000
ACRO404340250EA 40.3 EUR
ACRO404340250 ACRO404341000
Cerium(IV) sulphate 99%
Cerium(IV) sulphate
Fórmula: Ce(SO₄)₂
Ponto de Fusão: 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148852
Número CAS: 13590-82-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %