Print…
5-Hydroxyoxindole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
153550010 153550050
ACRO153550010EA 74.3 EUR
ACRO153550010 ACRO153550050
5-Hydroxyoxindole 96%
5-Hydroxyoxindole
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de Fusão: 266…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014566
Número CAS: 3416-18-0
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)