Print…
1,2,4,5-Tetrametilbenzeno 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 31.6 EUR
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetrametilbenzeno 97+%
1,2,4,5-Tetrametilbenzeno
Fórmula: C₁₀H₁₄
Ponto de ebulição: 196…197 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008528
Número CAS: 95-93-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N