Print…
8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
132210050 132210250
ACRO132210050EA 57.9 EUR
ACRO132210050 ACRO132210250
8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
8-Quinolinesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClNO₂S
Ponto de ebulição: 306 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006808
Número CAS: 18704-37-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %