Print…
Octylamine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
129490050 129495000 129491000 129490020
ACRO129490050EA 33.2 EUR
ACRO129490050 ACRO129495000 ACRO129491000 ACRO129490020
Octylamine 99+%
Octylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Peso Molecular: 129.25 g/mol
Ponto de ebulição: 179 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 0.782 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008247
Número CAS: 111-86-4
UN: 2734
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA