Print…
Norbornene 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129240250 129245000 129240025
ACRO129240250EA 25.3 EUR
ACRO129240250 ACRO129245000 ACRO129240025
Norbornene 99% estabilizado
Norbornene
Fórmula: C₇H₁₀
Ponto de ebulição: 96 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Ponto de Inflamação: –15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082304
Número CAS: 498-66-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≤0.05 % (ethanol)
Stabilizer 0.1 % phenolic antioxidant
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm