Print…
Acído nítrico , 70%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 32.1 EUR
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Acído nítrico , 70%, puro
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: 122 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,4 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %