2,3-Dimethylnaphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
116450050
116450010
ACRO116450050EA
188
EUR
ACRO116450050
ACRO116450010
2,3-Dimethylnaphthalene 97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Fórmula:
C₁₂H₁₂ Peso Molecular: 156.23 g/mol Ponto de ebulição: 269 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 102…104 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004119 Número CAS: 581-40-8 |
Appearance | Off-white to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 106 °C |
GC | ≥96.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |