Print…
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113440050 113440250 113441000
ACRO113440050EA 53 EUR
ACRO113440050 ACRO113440250 ACRO113441000
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Fórmula: C₄Cl₂O₃
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005520
Número CAS: 1122-17-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm