Print…
Mebendazole
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl [5-(Benzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
101720050 101720250 101720000
ACRO101720050EA 30.9 EUR
ACRO101720050 ACRO101720250 101720000.
Mebendazole
Mebendazole
Fórmula: C₁₆H₁₃N₃O₃
Peso Molecular: 295.30 g/mol
Ponto de Fusão: 287 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057872
Número CAS: 31431-39-7
Encomendar
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 290 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %