Print…
Silicon dioxide ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 58.22 EUR
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
Silicon dioxide ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Silicon dioxide
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2,210 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 1,710 °C
Densidade: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Encomendar
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %