Éter de petróleo, 40…60 °C, Reagente de Laboratório
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
15967-4X5L
15967-5L
15967-4X5LEA
678.55
EUR
15967-4X5L
HONC15967-5L
Éter de petróleo, 40…60 °C, Reagente de Laboratório
Éter de petróleo
- ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Ponto de ebulição:
40…60 °C (1,013 hPa) Densidade: 0,65 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081849 Número CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Boiling range | 40 - 60 °C |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aromatic substances (as C₆H₆) | Max. 0.01 % |