Print…
Ácido acético 1 mol/l (1 N) em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
6517.9025EA 410 EUR
6517.9025 6517.2500
Ácido acético 1 mol/l (1 N) em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM