Print…
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85524.460EA 594 EUR
85524.460 85524.320
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 49 --> 51 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
As ≤ 0.5 ppm
Cd ≤ 0.1 ppm
Hg ≤ 0.1 ppm
PB ≤ 0.2 ppm
Co ≤ 0.2 ppm
Ni ≤ 0.5 ppm
V ≤ 0.2 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed