Print…
Hidróxido de sódio 2 mol/l (2 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
85521.460EA 397 EUR
85521.460 85521.320
Hidróxido de sódio 2 mol/l (2 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay 1.95 --> 2.05 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed