Print…
Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
85520.460EA 820 EUR
85520.460 85520.320
Hidróxido de sódio 0.5 mol/l (0.5 N) em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 0.495 --> 0.505 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed