Print…
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Caustic soda
85519.460EA 355 EUR
85519.460 85519.320
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.007 g/cm₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay 0.099 --> 0.101 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed