Print…
Morpholin-3-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 26.5 EUR
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Fórmula: C₄H₇NO₂
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00631009
Número CAS: 109-11-5
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %