Print…
Methyl myristate 99% padrão analítico para GC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
460360010 460360050
ACRO460360010EA 40.1 EUR
ACRO460360010 ACRO460360050
Methyl myristate 99% padrão analítico para GC
Methyl myristate
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 18,4 °C
Densidade: 0,863 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008983
Número CAS: 124-10-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %