Print…
Methyl octanoate 99% padrão analítico para GC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
460350010 460350050
ACRO460350010EA 33 EUR
ACRO460350010 ACRO460350050
Methyl octanoate 99% padrão analítico para GC
Methyl octanoate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 79 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: -36.7
Densidade: 0.878 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009551
Número CAS: 111-11-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %