Print…
Atropic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459050050 459050250
ACRO459050050EA 63.8 EUR
ACRO459050050 ACRO459050250
Atropic acid 97%
Atropic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046531
Número CAS: 492-38-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %