Print…
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
459040050 459040250
ACRO459040050EA 54.4 EUR
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571825
Número CAS: 619-10-3
Encomendar
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %