Print…
Simvastatin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
458840010 458840050 458840250
ACRO458840010EA 47.1 EUR
ACRO458840010 ACRO458840050 ACRO458840250
Simvastatin 98%
Simvastatin
Fórmula: C25H38O5
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00072007
Número CAS: 79902-63-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %