Print…
Omeprazole 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
458520010 458520050 458520250
ACRO458520010EA 36.9 EUR
ACRO458520010 ACRO458520050 ACRO458520250
Omeprazole 98+%
Omeprazole
Fórmula: C₁₇H₁₉N₃O₃S
Ponto de Fusão: 158…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083192
Número CAS: 73590-58-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥98.0 %