Print…
Fluvastatin sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
458010010 458010050
ACRO458010010EA 79.4 EUR
ACRO458010010 ACRO458010050
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Fórmula: C24 H25FNNaO4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00929076
Número CAS: 93957-55-2
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %