Print…
Oxacillin sodium salt 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
455440010 455440050
ACRO455440010EA 38.3 EUR
ACRO455440010 ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt
Fórmula: C₁₉H₁₈N₃NaO₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056864
Número CAS: 1173-88-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.0 %
HPLC ≥94 %