Print…
5-Fluorobenzoxazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
455610010 455612500
ACRO455610010EA 269 EUR
ACRO455610010 ACRO455612500
5-Fluorobenzoxazole 97%
5-Fluorobenzoxazole
Fórmula: C7H4FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458151
Número CAS: 221347-71-3
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %