Print…
Phenosafranine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
339340010 339340050
ACRO339340010EA 46.5 EUR
ACRO339340010 ACRO339340050
Phenosafranine
Phenosafranine
Fórmula: C₁₈H₁₅ClN₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 81-93-6
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)