Print…
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
279710010 279710050
ACRO279710010EA 116 EUR
ACRO279710010 ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, puro
Ruthenium(III) chloride oxide
Fórmula: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Peso Molecular: 786.354 g/mol
Ponto de Fusão: >500 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011479
Número CAS: 11103-72-3
Encomendar
Appearance Dark red or purple Powder
Elemental Analysis 34 to 39 % (Ru)