Print…
5-Methylisatin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206860010 206860050
ACRO206860010EA 35.6 EUR
ACRO206860010 ACRO206860050
5-Methylisatin 95%
5-Methylisatin
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 180 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005721
Número CAS: 608-05-9
Encomendar
Appearance Orange-red to red-purple to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥94 %