Print…
Chromotrope 2B, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
149750050 149750250
ACRO149750050EA 24.8 EUR
ACRO149750050 ACRO149750250
Chromotrope 2B, puro
Chromotrope 2B
Fórmula: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003951
Número CAS: 548-80-1
Encomendar
Appearance Dark green to greenish-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
UV Lambda max 513 to 517 nm (c=0.1, H2O)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥580 (on dry substance)