Print…
Ácido Pentafluorobenzoico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
129910050 129910250 129911000
ACRO129910050EA 23.5 EUR
ACRO129910050 ACRO129910250 ACRO129911000
Ácido Pentafluorobenzoico 99%
Ácido Pentafluorobenzoico
Fórmula: C₇HF₅O₂
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002406
Número CAS: 602-94-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥98.5 %