Print…
Nitrometano 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
213375000 213371000 213370025
ACRO213375000EA 98.7 EUR
ACRO213375000 ACRO213371000 ACRO213370025
Nitrometano 99+% para análise
Nitrometano
Fórmula: CH₃NO₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007400
Número CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06644
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm