Print…
Água, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Management of Change (MOC) category = HR
4218.2500EA 49.3 EUR
4218.2500 4218.1000
Água, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Água
Fórmula: H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
Encomendar
Particulate Matter max. 0.0001 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak
at 220 nm max. 0.005 au
at 254 nm max. 0.001 au
Physical Data (not specifications):
Learn more