Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
3818.9025EA 1251.82 EUR
3818.9025 3818.1000 3818.0500
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·H₂O
Peso Molecular: 137.99 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149208
Número CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5