Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado, atende à especificação analítica de Ph. Eur., USP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
460790010 460790050
ACRO460790010EA 51.6 EUR
ACRO460790010 ACRO460790050
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado, atende à especificação analítica de Ph. Eur., USP
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado
Certificações: Meets requirements of USP, Ph. Eur.
Fórmula: Na₂HPO₄·2H₂O
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149182
Número CAS: 10028-24-7
Encomendar
Appearance White to almost white or colorless Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
Identification Passes test
Titration with NaOH 98.0 to 100.5 % (dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.04 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Impurity ≤2,5% (Monosodium phosphate)
Insoluble matter ≤0.4 %
Reducing substances Passes test
Melting point 243 - 245 °C