Print…
Pipetas multicanais, mecânicas, de volume variável, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Fornecedor: EPPENDORF
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 904 EUR
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Pipetas multicanais, mecânicas, de volume variável, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetas Micropipetas
Pipeta versátil e ergonómica com design inovador, que cumpre os requisitos mais exigentes no que toca a precisão e exactidão.
  • Extremamente leve
  • O princípio de pipetagem com êmbolo inovador foi reconcebido de raiz: o êmbolo é feito de polímero orgânico Fortron® e tem uma grande resistência mecânica, química e térmica
  • Menos força de aspiração, dispensação, descarga e ejecção das pontas
  • Bocal cónico retráctil de mola para assegurar uma vedação estanque e uma vida útil longa do bocal, bem como um alinhamento preciso da ponta
  • Remoção monocanal individual para uma manutenção rápida e fácil
  • Totalmente autoclaváveis
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certificações: Without CE marking.