Print…
Isooctano, Wasser_0,005
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
85821.230EA 135 EUR
85821.230 85821.269
Isooctano, Wasser_0,005
Isooctano
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso Molecular: 114.23 g/mol
Ponto de ebulição: 99.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –107 °C
Densidade: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008943
Número CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.5-100 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Acidity (as Acetic acid) 0-0.003 %