Print…
Clorofórmio, anidro (máx. 0.005% H₂O) estabilizada
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Triclorometano
Estabilização: 0.005 % max. Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno)
85815.230EA 60.4 EUR
85815.230 85815.269
Clorofórmio, anidro (máx. 0.005% H₂O) estabilizada
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Peso Molecular: 119.38 g/mol
Ponto de ebulição: 61.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
ALCANCE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9-100 %
Appearance Clear colorless liquid
Acidity (as HCl) 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.0005 % w/w
Stabilizer (Amylene) 0.003-0.006 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w