Print…
Eter metil-tert-butílico, anidro (máx. 0.005% H₂O)
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE
85814.230EA 0 EUR
85814.230 85814.269
Eter metil-tert-butílico, anidro (máx. 0.005% H₂O)
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Ponto de ebulição: 55,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: −108,6 °C
Densidade: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: −28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Peroxides (as H202) 0-0.0005 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w